Learn More
Mélange de pesticides de classe 1 de Californie 100 μg/mL dans l'acétonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Product Code. 30316495
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 x 1 mL
Unit Size:
5mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
30316495 5 x 1 mL 5mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30316495 Supplier Dr. Ehrenstorfer Supplier No. DREGS09000667AL
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Découvrez les documents de référence certifiés du Dr Ehrenstorfer : Disponibles sous de multiples formats, y compris des mélanges réglementaires multicomposants, ces solutions vous permettent de réaliser des analyses alimentaires et environnementales de qualité traçable et certifiée ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nom chimique ou matériau Aldicarb∣Carbofuran∣Chlordane∣Chlorfenapyr∣Chlorpyrifos∣Coumaphos∣Daminozide∣Dichlorvos∣Dimethoate∣Ethoprophos∣Etofenprox∣Fenoxycarb∣Fipronil∣Imazalil∣Methiocarb∣Mevinphos∣Paclobutrazol∣Parathion-methyl∣Propoxur∣Spiroxamine∣Thiacloprid
CAS 116-06-3, 1563-66-2, 57-74-9, 122453-73-0, 2921-88-2, 56-72-4
Noms d’analytes ou de composants Aldicarb∣Carbofuran∣Chlordane∣Chlorfenapyr∣Chlorpyrifos∣Coumaphos∣Daminozide∣Dichlorvos∣Dimethoate∣Ethoprophos∣Etofenprox∣Fenoxycarb∣Fipronil∣Imazalil∣Methiocarb∣Mevinphos∣Paclobutrazol∣Parathion-methyl∣Propoxur∣Spiroxamine∣Thiacloprid
Conditions d’expédition Température ambiante
Certifications/Conformité ISO 17034
Solvent or Matrix Acétonitrile
Quantité 5 x 1 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Aldicarb 100 μg/mL∣Carbofuran 100 μg/mL∣Chlordane 100 μg/mL∣Chlorfenapyr 100 μg/mL∣Chlorpyrifos 100 μg/mL∣Coumaphos 100 μg/mL∣Daminozide 100 μg/mL∣Dichlorvos 100 μg/mL∣Dimethoate 100 μg/mL∣Ethoprophos 100 μg/mL∣Etofenprox 100 μg/mL∣Fenoxycarb 100 μg/mL∣Fipronil 100 μg/mL∣Imazalil 100 μg/mL∣Methiocarb 100 μg/mL∣Mevinphos 100 μg/mL∣Paclobutrazol 100 μg/mL∣Parathion-methyl 100 μg/mL∣Propoxur 100 μg/mL∣Spiroxamine 100 μg/mL∣Thiacloprid 100 μg/mL