Learn More
Thermo Scientific Chemicals Calmagite, niveau indicateur, pur
Code produit. p-3734547 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
5 g
10 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
10g
25g
5g
Code produit. 10458440
Marque: Thermo Scientific Chemicals 108170050
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 3147-14-6 | C17H14N2O5S | 358.368 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Indicateur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3147-14-6
Formule moléculaire C17H14N2O5S
Poids moléculaire (g/mol) 358.368
Numéro MDL MFCD00011656
Clé InChI ASFVMSDYPYMUFL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-Hydroxy-4-(2-hydroxy-5-methylphenylazo)-1-naphthalenesulfonic acid
CID PubChem 6364506
Nom IUPAC Acide 4-[(2-hydroxy-5-méthylphényl)hydrazinylidène]-3-oxonaphtalène-1-sulfonique
SMILES CC1=CC(=C(C=C1)O)NN=C2C3=CC=CC=C3C(=CC2=O)S(=O)(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Calmagite
Point de fusion 300.0°C
Merck Index 15, 1720
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble.
Spectre IR Authentique
Poids de la formule 358.38
Qualité Pures
Conditionnement Flacon en verre
Extinction spécifique 300 min. (610nm, in buffer)
Compatibilité suitable for determination of calcium and magnesium
Couleur Noir
Quantité 5 g
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Calmagite
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.