Learn More
Calycosin-7-O-β-D-glucoside, MedChemExpress
Code produit. 16484847
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
Code produit. 16484847
Marque: Medchem Express HYN0520
MedChemExpress Calycosin-7-O-β-D-glucoside is an isoflavone isolated from Astragali Radix. Calycosin-7-O-β-D-glucoside has variety of biological activities, such as neuroprotective, cardioprotection, anti-inflammation, and antioxidative stress effects.
Calycosin-7-O-β-D-glucoside is an isoflavone isolated from Astragali Radix. Calycosin-7-O-β-D-glucoside has variety of biological activities, such as neuroprotective, cardioprotection, anti-inflammation, and antioxidative stress effects.
Spécification
Nom chimique ou matériau Calycosin-7-O-β-D-glucoside
CAS 20633-67-4
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C22H22O10
Quantité 50 mg
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 100 mg/mL (224.01 mM)
SMILES O=C1C2=CC=C(O[C@@H]([C@@H]([C@@H](O)[C@@H]3O)O)O[C@@H]3CO)C=C2OC=C1C4=CC(O)=C(OC)C=C4
Poids moléculaire (g/mol) 446.4
Poids de la formule 446.4
Pourcentage de pureté 98.81%
Qualité Research
Forme physique Solid
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.