Learn More
Camostat mesylate, MedChemExpress
Code produit. 16475718
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
100 mg
Code produit. 16475718
Marque: Medchem Express HY1351210mg
MedChemExpress Camostat mesylate (Camostat mesilate) is an orally active, synthetic serine protease inhibitor for chronic pancreatitis. Camostat mesylate, an inhibitor of TMPRSS2, shows antiviral activity against SARS-CoV-2. Camostat mesylate also inhibits the activity of prostasin, trypsin, and matriptase.
Camostat mesylate (Camostat mesilate) is an orally active, synthetic serine protease inhibitor for chronic pancreatitis. Camostat mesylate, an inhibitor of TMPRSS2, shows antiviral activity against SARS-CoV-2. Camostat mesylate also inhibits the activity of prostasin, trypsin, and matriptase.
Spécification
Nom chimique ou matériau Camostat mesylate
Forme physique Solid
CAS 59721-29-8
Couleur Blanc
Quantité 10 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C21H26N4O8S
À utiliser avec (application) Cancer-Kinase/protease
Synonyme Camostat mesilate FOY305 FOY-S980
Informations sur la solubilité DMSO : 125 mg/mL (252.77 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : ≥ 50 mg/mL (101.11 mM)
SMILES O=C(OCC(N(C)C)=O)CC1=CC=C(OC(C2=CC=C(NC(N)=N)C=C2)=O)C=C1.CS(=O)(O)=O
Poids moléculaire (g/mol) 494.52
Poids de la formule 494.52
Pourcentage de pureté 98.45%
Qualité Research
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.