Learn More
Thermo Scientific Chemicals cAMP Dependent PK Inhibitor, PKI (14-24), Amide
Click to view available options
Quantité:
0,5 mg
1 mg
Conditionnement:
0.50mg
1mg
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Méthode de purification | HPLC |
| Contenu et stockage | -30°C to -10°C |
| Format | Solid |
| Poids moléculaire | 1251.37 |
| Type de produit | cAMP Dependent PK Inhibitor, PKI (14-24), amide |
| Quantité | 1 mg |
| État réglementaire | RUO - research use only |
| Séquence | Gly-Arg-Thr-Gly-Arg-Arg-Asn-Ala-Ile-His-Asp-NH2 |