Learn More
Cytiva EIA direct de l’AMPc BioTrak™
Code produit. 10451835 Tous les produits Cytiva Produits
Click to view available options
Quantité:
5 x 96 déterminations
96 déterminations
Sensibilité du dosage:
38,4 pg/ml (non-acétylation)
38,4 pg/ml (non-acétylation), 14 pg/ml (acétylation)
Conditionnement:
1 pièce
5 pièces
Code produit. 10451835
Marque: Cytiva RPN2251
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
À utiliser pour la mesure directe de l’AMPc dans les lysats cellulaires sans avoir besoin d’enlever les réactifs d’extraction. EIA AMPc Direct BioTrak™ Cytiva Life Sciences™ représente une technologie pratique, à haute sensibilité et basée sur la peroxydase qui permet de mesurer la quantité de protéines présentes dans un échantillon en une seule journée.
  • Méthode flexible-choix des protocoles de dosage
  • Protocole de dosage rapide
  • Non radioactif
  • Mesures méticuleuses et précises
  • Substrat prêt à l’emploi
  • Réactifs à code couleur
  • Protocole de cinq heures
  • Kits disponibles avec ou sans réactifs de lyse
  • Kit en vrac fourni sans tampons de lyse
  • Deux plages : 25–6400 fmol/puits [non-acétylation], 2–128 fmol/puits [acétylation]
  • Sensibilité : 38,4 pg/ml [non-acétylation] et 14 pg/ml [acétylation]
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Sensibilité du dosage 38,4 pg/ml (non-acétylation)
Type de produit Système d’immunodosage enzymatique (EIA) de l’AMPc Biotrak
Suffisant pour Microplaque à 96 puits
À utiliser avec (application) Utilisé à des fins de recherche, élimine les procédures d’extraction d’échantillons chronophages et permet la mesure directe de l’AMPc
Contenus des kits plaques à 96 puits enrobées, Réactif de lyse standard de dosage d’acétylation et de non-acétylation 1, Antisérum, Tampon de dosage, Réactif de lyse 2, Conjugué de peroxydase cAMP-HRP, lyophilisé, Substrat de TMB, Tampon de lavage
Quantité 96 déterminations
Conditions de stockage 2°C à 8°C
compliance-icons compliance-icons
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P264-Se laver les mains soigneusement après manipulation.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P405-Garder sous clef.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: calcium chloride
  • UNKNOWN ACUTE-Le mélange contient 100 (kit)% de composants dont la toxicité aiguë est inconnue.
  • UNKNOWN AQUATIC-Contient 100 (kit)% de composants dont la toxicité pour le milieu aquatique est inconnue.