Learn More
Cytiva EIA direct de l’AMPc BioTrak™
Tous les produits Cytiva Produits
Click to view available options
Quantité:
5 x 96 déterminations
96 déterminations
Sensibilité du dosage:
38,4 pg/ml (non-acétylation)
38,4 pg/ml (non-acétylation), 14 pg/ml (acétylation)
Conditionnement:
1 pièce
5 pièces
Description
- Méthode flexible-choix des protocoles de dosage
- Protocole de dosage rapide
- Non radioactif
- Mesures méticuleuses et précises
- Substrat prêt à l’emploi
- Réactifs à code couleur
- Protocole de cinq heures
- Kits disponibles avec ou sans réactifs de lyse
- Kit en vrac fourni sans tampons de lyse
- Deux plages : 25–6400 fmol/puits [non-acétylation], 2–128 fmol/puits [acétylation]
- Sensibilité : 38,4 pg/ml [non-acétylation] et 14 pg/ml [acétylation]
Spécification
Spécification
| Sensibilité du dosage | 38,4 pg/ml (non-acétylation) |
| Type de produit | Système d’immunodosage enzymatique (EIA) de l’AMPc Biotrak |
| Suffisant pour | Microplaque à 96 puits |
| À utiliser avec (application) | Utilisé à des fins de recherche, élimine les procédures d’extraction d’échantillons chronophages et permet la mesure directe de l’AMPc |
| Contenus des kits | plaques à 96 puits enrobées, Réactif de lyse standard de dosage d’acétylation et de non-acétylation 1, Antisérum, Tampon de dosage, Réactif de lyse 2, Conjugué de peroxydase cAMP-HRP, lyophilisé, Substrat de TMB, Tampon de lavage |
| Quantité | 96 déterminations |
| Conditions de stockage | 2°C à 8°C |
Sécurité et traitement
Mention d'avertissement
- Attention
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
- H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P264-Se laver les mains soigneusement après manipulation.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
- P405-Garder sous clef.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
- MIXTURE LIST-Contient: calcium chloride
- UNKNOWN ACUTE-Le mélange contient 100 (kit)% de composants dont la toxicité aiguë est inconnue.
- UNKNOWN AQUATIC-Contient 100 (kit)% de composants dont la toxicité pour le milieu aquatique est inconnue.