Learn More
Camphène 1000 μg/mL dans l'isopropanol, Dr. Ehrenstorfer
Code produit 30328416
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 x 1 mL
Conditionnement:
5mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30328416 5 x 1 mL 5mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30328416 Fournisseur Dr. Ehrenstorfer Code fournisseur DREGS09010073IP
Découvrez les documents de référence certifiés du Dr Ehrenstorfer : Disponibles sous de multiples formats, y compris des mélanges réglementaires multicomposants, ces solutions vous permettent de réaliser des analyses alimentaires et environnementales de qualité traçable et certifiée ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Camphene
CAS 79-92-5
Noms d’analytes ou de composants Camphene
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C10 H16
Concentration 1000 μg/mL
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme Bicyclo[2.2.1]heptane, 2,2-dimethyl-3-methylene-, Camphene (8CI), 2,2-Dimethyl-3-methylenebicyclo[2.2.1]heptane, (±)-Camphene, 2,2-Dimethyl-3-methylenenorbornane, 2-Methylene-3,3-dimethylbicyclo[2.2.1]heptane, 3,3-Dimethyl-2-methylenenorbornane, 3,3-Dimethyl-2-methylenenorcamphane, DL-Camphene, NSC 4165, YS Camphene, dl-Camphene
Formule InChI InChI=1S/C10H16/c1-7-8-4-5-9(6-8)10(7,2)3/h8-9H,1,4-6H2,2-3H3/t8-,9+/m0/s1
SMILES CC1(C)[C@@H]2CC[C@@H](C2)C1=C
Nom IUPAC (1S,4R)-3,3-diméthyl-2-méthylidènebicyclo[2.2.1]heptane
Solvent or Matrix Isopropanol
Poids moléculaire (g/mol) 136.23
Quantité 5 x 1 mL
Poids de la formule 136.1252 g/mol