Learn More
Camphène, 75 %, le reste étant principalement du α-fenchène, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-82069 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
1 L
2.5 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1L
2.50L
Code produit. 10351054
Marque: Thermo Scientific Acros 295570010
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 79-92-5 | C10H16 | 136.24 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 79-92-5
Formule moléculaire C10H16
Poids moléculaire (g/mol) 136.24
Numéro MDL MFCD00066603
Clé InChI CRPUJAZIXJMDBK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme camphene, comphene, 2,2-dimethyl-3-methylenenorbornane, 3,3-dimethyl-2-methylenenorbornane, 3,3-dimethyl-2-methylenenorcamphane, +/--camphene, 2,2-dimethyl-3-methylenebicyclo 2.2.1 heptane, 2,2-dimethyl-3-methylidenebicyclo 2.2.1 heptane, bicyclo 2.2.1 heptane, 2,2-dimethyl-3-methylene, fema no. 2229
CID PubChem 6616
ChEBI CHEBI:3830
Nom IUPAC 3,3-diméthyl-2-méthylidènebicyclo[2.2.1]heptane
SMILES CC1(C2CCC(C2)C1=C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau Camphene
Note relative au nom 75%
Point de fusion 42°C
Couleur Blanc
Densité 0.85
Point d’ébullition 159.0°C to 160.0°C
Point d’éclair 36°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 70% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 L
Beilstein 05, 156
Merck Index 15, 1732
Informations sur la solubilité Solubility in water: negligible. Other solubilities: soluble in ether,cyclohexane,cyclohexene,,dioxane and chloroform,slightly soluble in alcohol
Viscosité 1.6 mPa.s (50°C)
Poids de la formule 136.24
Pourcentage de pureté 75%
Forme physique Solide cristallin à bas point de fusion
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Camphene, remainder mainly a-fenchene
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Matière solide inflammable Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H228-Matière solide inflammable.