Learn More
Camphène, SPEX CertiPrep™
Code produit 16340448 Tous les produits SPEX Certiprep Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
16340448 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16340448 Fournisseur SPEX Certiprep Code fournisseur S710
Includes
Flacon d’échantillonnage automatique, certificat d'analyse Traceable NIST agréé ISO/CEI 17025 et Guide ISO/CEI 34, fiche de données de sécurité
Certifié Guide ISO/CEI 34, matériau de référence certifié Traceable NIST
Étalon organique pour GC, GC/MS, HPLC, LC/MS et autres instruments analytiques
AnalyteN° CASConcentration
(+)-Camphène5794-03-61000 μg/ml
Certifications
Agréé par A2LA pour les guides ISO/CEI 17025 et ISO/CEI 34 et certifié par UL-DQS selon la norme ISO 9001
Compliance
Conformité GHS / OSHA
Spécification
Nom chimique ou matériau Camphene
Conditionnement Ampoule en verre ambrée prélimée 2 ml
CAS 79-92-5, 67-56-1
% min. CAS 0.1, 99.9
Concentration or Composition Notes Le certificat d’analyse présente les analytes cibles jusqu’à +/ −2 % de précision, avec un ajustement en fonction de la pureté des matières premières.
% max. CAS 0.1, 99.9
Formule moléculaire C10H16
À utiliser avec (équipement) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS et autres instruments analytiques
Clé InChI CRPUJAZIXJMDBK-UHFFFAOYSA-N
Type Certified Reference Material
SMILES CC1(C2CCC(C2)C1=C)C
Nom IUPAC 3,3-diméthyl-2-méthylidènebicyclo[2.2.1]heptane
Solvent or Matrix Methanol-P and T
Poids moléculaire (g/mol) 136.238
CID PubChem 6616
Quantité 1 mL
ChEBI CHEBI:3830
Afficher plus Afficher moins
Produit exclusivement destiné à un usage en laboratoire