Learn More
Acide(+/-)-camphre-10-sulfonique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7020606
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Unit Size:
100g
500g
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11490443
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A12620.22
Demander un format en vrac ou personnalisé
This item is not returnable. View return policy
CAS: 5872-08-2 | C10H16O4S | 232.29 g/mol
(+)-Camphor-10-sulfonic acid is used as a resolving agent for chiral amines and other cations. It is involved in the preparation of active pharmaceutical ingredient such as trimetaphan camsilate, which is used to reduce bleeding during neurosurgery. Further, it is involved in the transglucosidation of methyl and ethyl D-glucopyranosides by alcoholysis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L‘acide (+)-camphor-10-sulfonique est utilisé comme agent de résolution pour les amines chirales et autres cations. Il est impliqué dans la préparation d‘ingrédients pharmaceutiques actifs tels que le trimétaphane camsilate, qui est utilisé pour réduire les saignements pendant la neurochirurgie. De plus, il est impliqué dans la transglucosidation des D-glucopyranosides de méthyle et d‘éthyle par l‘alcoolyse.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Hygroscopique. Incompatible avec les agents oxydants forts et les bases fortes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 8-2-5872
Formule moléculaire C10H16O4S
Poids moléculaire (g/mol) 232.29
Numéro MDL MFCD00074827
Clé InChI MIOPJNTWMNEORI-UHFFFAOYNA-N
Synonyme reychler's acid, camphorsulfonic acid, d-camphorsulfonic acid, camphersulfosaeure, --10-camphorsulfonic acid, 2-oxobornane-10-sulphonic acid, d-10-camphorsulfonic acid, 7,7-dimethyl-2-oxobicyclo 2.2.1 heptan-1-yl methanesulfonic acid, l-camphor-10-sulfonic acid, +-10-camphorsulfonic acid
CID PubChem 18462
ChEBI CHEBI:55379
Nom IUPAC Acide(7,7-diméthyl-3-oxo-4-bicyclo[2.2.1] heptanyl)méthanesulfonique
SMILES CC1(C2CCC1(C(=O)C2)CS(=O)(=O)O)C
Specifications
Nom chimique ou matériau (+/-)-Camphor-10-sulfonic acid
Point de fusion ∼200°C (decomposition)
Quantité 100 g
Numéro UN UN3261
Beilstein 3205973
Sensibilité Hygroscopic
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 232.3
Pourcentage de pureté 98%
compliance-icons
Product Identifier
  • (+/-)-Camphor-10-sulfonic acid
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Hazard Statement
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Precautionary Statement
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contient: (+/-)-Camphor-10-sulfonic acid