Learn More
Camphre, racémique, Mikromol™
Code produit 17959639
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
Conditionnement:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17959639 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17959639 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0103.00
 Article restreint
Expédition estimée: 20-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Camphre racémique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau DL-Camphor
CAS 76-22-2
Noms d’analytes ou de composants DL-Camphor
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C10 H16 O
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme Camphor racemic, (1RS,4RS)-1,7,7-Trimethylbicyclo[2.2.1]heptan-2-one, Camphor, 1,7,7-Trimethylbicyclo[2.2.1]-2-heptanone, 1,7,7-Trimethylnorcamphor, 2-Bornanone, 2-Camphanone, Alphanon, Borneo camphor, DL-Camphor, Root bark oil, Spirit of camphor, dl-Camphor, (+/-)-Camphor
Formule InChI InChI=1S/C10H16O/c1-9(2)7-4-5-10(9,3)8(11)6-7/h7H,4-6H2,1-3H3/t7-,10+/m1/s1
SMILES CC1(C)[C@@H]2CC[C@@]1(C)C(=O)C2
Nom IUPAC (1R,4R)-4,7,7-triméthylbicyclo[2.2.1]heptan-3-one
Poids moléculaire (g/mol) 152.23
Quantité 250 mg
Poids de la formule 152,1201 g/mol