Learn More
Thermo Scientific™ Gélose sélective pour Campylobacter (Butzler)
Code produit. 10230883
Click to view available options
Description:
Gélose sélective pour Campylobacter (Butzler)
Quantité:
10 / boîte
Conditionnement:
10 pièces
Code produit. 10230883
Marque: Thermo Scientific™ PB5006A
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Améliorez l’isolement des espèces Campylobacter dans les échantillons fécaux avec des milieux de culture sélectifs préparés qui permettent d’améliorer l’inhibition de la flore annexe.
Améliorez l’isolement des espèces Campylobacter des échantillons fécaux grâce à la gélose sélective pour Campylobacter (Butzler) Thermo Scientific™ recommandée pour l’isolement de Campylobacter jejuni et de Campylobacter coli dans des échantillons cliniques. Des suppléments dans le milieu de culture renforcent l’inhibition de la flore annexe, ce qui améliore la récupération des espèces Campylobacter qui prolifèrent en colonies grises et plates.
La gélose sélective pour Campylobacter (Butzler) est supplémentée avec une variété d’antimicrobiens pour inhiber la flore annexe, y compris la bacitracine, l’amphotéricine et la novobiocine.
  • Sang de mouton laqué qui fournit le facteur X (hémine) et d’autres facteurs de croissance nécessaires
  • Céfopérazone, triméthoprime, vancomycine et polymyxine B du milieu de culture inhibant les Enterobacteriaceae, les staphylocoques et les levures
  • Céfopérazone qui renforce l’inhibition des espèces Pseudomonas, ce qui améliore la récupération des espèces Campylobacter des échantillons fécaux
  • Facilité d’utilisation des milieux de culture prêts à l’emploi
Les produits ne sont pas tous disponibles à la vente dans tous les pays. Veuillez nous contacter.
Les produits Remel™ et Oxoid™ font désormais partie de la marque Thermo Scientific en regroupant des tests manuels semi-automatisés et entièrement automatisés performants ainsi qu’une gamme complète de milieux et de produits de diagnostic pour offrir une solution complète et de bout en bout pour livrer rapidement les produits dont vous avez besoin et produire les résultats de qualité dont votre laboratoire dépend.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage 2°C à 10°C
Description Gélose sélective pour Campylobacter (Butzler)
Format Plaque simple de 90 mm
Type de produit Gélose
Poids plein 19,5 g ± 1g
Type d’emballage Conditionnement dans un emballage individuel à base de cellulose
Quantité 10 / boîte