missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Baume du Canada, pur, séché, dans xylène, Fisher Chemical
Tous les produits Fisher Chemical Produits
Click to view available options
Quantité:
100 mL
Conditionnement:
Récipient en plastique
Conditionnement:
100mL
Spécification
Spécification
| Couleur | Ambré |
| Conditionnement | Récipient en plastique |
| Numéro MDL | 132800 |
| Quantité | 100 mL |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Canada balsam
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Toxicité par aspiration Catégorie 1
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Liquide inflammable Catégorie 3
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H312-Nocif par contact cutané.
- H332-Nocif par inhalation.
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P331-NE PAS faire vomir.
- P362-Enlever les vêtements contaminés.
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu