Learn More
Mélange de pesticides canadien 3 100 µg/mL dans du toluène, Dr. Ehrenstorfer
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Acequinocyl∣Azadirachtin A∣Azoxystrobin∣Carbaryl∣Clofentezine∣Clothianidin∣Cyantraniliprole∣Dodemorph∣Fluopyram∣Hexythiazox∣Pyrethrins∣Quintozene∣Tebufenozide∣Teflubenzuron |
| CAS | 57960-19-7, 11141-17-6, 131860-33-8, 63-25-2, 74115-24-5, 210880-92-5 |
| Noms d’analytes ou de composants | Acequinocyl∣Azadirachtin A∣Azoxystrobin∣Carbaryl∣Clofentezine∣Clothianidin∣Cyantraniliprole∣Dodemorph∣Fluopyram∣Hexythiazox∣Pyrethrins∣Quintozene∣Tebufenozide∣Teflubenzuron |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Certifications/Conformité | ISO 17034 |
| Solvent or Matrix | Toluène |
| Quantité | 1 mL |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Acequinocyl 100 μg/mL∣Azadirachtin A 100 μg/mL∣Azoxystrobin 100 μg/mL∣Carbaryl 100 μg/mL∣Clofentezine 100 μg/mL∣Clothianidin 100 μg/mL∣Cyantraniliprole 100 μg/mL∣Dodemorph 100 μg/mL∣Fluopyram 100 μg/mL∣Hexythiazox 100 μg/mL∣Pyrethrins 100 μg/mL∣Quintozene 100 μg/mL∣Tebufenozide 100 μg/mL∣Teflubenzuron 100 μg/mL |