Learn More
Mélange de pesticides canadien 5 ver. 2 3000 μg/mL dans l'acétate d'éthyle, Dr. Ehrenstorfer
Code produit 30320132
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30320132 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30320132 Fournisseur Dr. Ehrenstorfer Code fournisseur DREA50000075EA
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Découvrez les documents de référence certifiés du Dr Ehrenstorfer : Disponibles sous de multiples formats, y compris des mélanges réglementaires multicomposants, ces solutions vous permettent de réaliser des analyses alimentaires et environnementales de qualité traçable et certifiée ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Nom chimique ou matériau Oxamyl∣Spiromesifen
CAS 23135-22-0, 283594-90-1
Noms d’analytes ou de composants Oxamyl∣Spiromesifen
Conditions d’expédition Température ambiante
Certifications/Conformité ISO 17034
Solvent or Matrix Acétate d’éthyle
Quantité 1 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Oxamyl 3000 μg/mL∣Spiromesifen 3000 μg/mL
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.