Learn More
Mélange de terpènes du Canada 2 2500 μg/mL dans l'isopropanol, Dr. Ehrenstorfer
Code produit 30322841
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 x 1 mL
Conditionnement:
5mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30322841 5 x 1 mL 5mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30322841 Fournisseur Dr. Ehrenstorfer Code fournisseur DREGS09001089IP
 Article restreint
Expédition estimée: 06-01-2027
Découvrez les documents de référence certifiés du Dr Ehrenstorfer : Disponibles sous de multiples formats, y compris des mélanges réglementaires multicomposants, ces solutions vous permettent de réaliser des analyses alimentaires et environnementales de qualité traçable et certifiée ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Caryophyllene Oxide∣Eucalyptol (1,8-Cineole)
CAS 1139-30-6, 470-82-6
Noms d’analytes ou de composants Caryophyllene Oxide∣Eucalyptol (1,8-Cineole)
Conditions d’expédition Température ambiante
Certifications/Conformité ISO 17034
Solvent or Matrix Propanol-2
Quantité 5 x 1 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Caryophyllene Oxide 2500 μg/mL∣Eucalyptol (1,8-Cineole) 2500 μg/mL