Learn More
Mélange de terpènes du Canada 2 2500 μg/mL dans l'isopropanol, Dr. Ehrenstorfer
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | Caryophyllene Oxide∣Eucalyptol (1,8-Cineole) |
| CAS | 1139-30-6, 470-82-6 |
| Noms d’analytes ou de composants | Caryophyllene Oxide∣Eucalyptol (1,8-Cineole) |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Certifications/Conformité | ISO 17034 |
| Solvent or Matrix | Propanol-2 |
| Quantité | 1 mL |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Caryophyllene Oxide 2500 μg/mL∣Eucalyptol (1,8-Cineole) 2500 μg/mL |