Learn More
Candesartan-d4, MedChemExpress
Code produit 16480818
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 mg
5 mg
10 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16480818 5 mg
16468418 10 mg
16412089 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 16480818 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYB0205S
MedChemExpress Candesartan D4 (CV-11974 D4) is the deuterium labeled Candesartan, which is an angiotensin II receptor antagonist.
Candesartan D4 (CV-11974 D4) is the deuterium labeled Candesartan, which is an angiotensin II receptor antagonist.
Spécification
Nom chimique ou matériau Candesartan-d4
CAS 1346604-70-3
Notes de qualité de la pureté Research
Forme physique Solide
Formule moléculaire C24H16D4N6O3
Couleur Blanc
Synonyme CV-11974-d4
SMILES [2H]C1=C(CN2C(C(C(O)=O)=CC=C3)=C3N=C2OCC)C([2H])=C([2H])C(C4=CC=CC=C4C5=NNN=N5)=C1[2H]
Poids moléculaire (g/mol) 444.48
Quantité 5 mg
Poids de la formule 444.48
Pourcentage de pureté 98.85%
Qualité Research