Learn More
Candésartan, LoGiCal
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Candesartan |
| CAS | 139481-59-7 |
| Noms d’analytes ou de composants | Candesartan |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Formule moléculaire | C24 H20 N6 O3 |
| Certifications/Conformité | ISO 9001 |
| Synonyme | 2-Ethoxy-1-[[2'-(1H-tetrazol-5-yl)biphenyl-4-yl]methyl]-1H-benzimidazole-7-carboxylic Acid, Candesartan Cilexetil Imp. G (EP), Candesartan Cilexetil USP Related Compound G, Candesartan Cilexetil USP RC G, Candesartan, Candesartan Cilexetil Related Compound G, Candesartan Cilexetil Impurity G |
| Formule InChI | InChI=1S/C24H20N6O3/c1-2-33-24-25-20-9-5-8-19(23(31)32)21(20)30(24)14-15-10-12-16(13-11-15)17-6-3-4-7-18(17)22-26-28-29-27-22/h3-13H,2,14H2,1H3,(H,31,32)(H,26,27,28,29) |
| Type de solution | Purs, non dilués |
| SMILES | CCOc1nc2cccc(C(=O)O)c2n1Cc3ccc(cc3)c4ccccc4c5nnn[nH]5 |
| Afficher plus |