Learn More
Invitrogen™ Kit ELISA d’IL-12 p40 canine
Description
Canine IL-12 p40 quantitates canine IL-12 p40 in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant canine IL-12 p40.
L’IL12B (IL-12 p40) code une sous-unité d’interleukine 12, une cytokine qui agit sur les cellules tueuses naturelles et T et possède un large éventail d’activités biologiques. L’interleukine 12 est un hétérodimère lié au disulfure composé de la sous-unité de 40 kDa du récepteur cytokine, telle que codée par ce gène et d’une sous-unité de 35 kDa codée par l’IL12A. Cette cytokine est exprimée par des macrophages activés qui servent d’inducteur essentiel du développement des cellules Th1. Cette cytokine a été jugée importante pour maintenir un nombre suffisant de cellules Th1 de mémoire / effecteur pour médier la protection à long terme d’un pathogène intracellulaire. La surexpression de ce gène a été observée dans le système nerveux central des patients atteints de sclérose en plaques (SP), ce qui suggère un rôle de cette cytokine dans la pathogenèse de la maladie. Le polymorphisme promoteur de ce gène a été associé à la gravité de l’asthme atopique et non atopique chez les enfants.
Spécification
Spécification
| Numéro d’adhésion | CLMF ; CLMF p35 ; CLMF p40 ; CLMF2 ; sous-unité 40 kDa du facteur de maturation lymphocytaire cytotoxique ; il 12 ; IL12 ; sous-unité p40 de l’IL-12 ; sous-unité p35 de l’IL-12 ; Sous-unité IL-12 p40 ; IL12, sous-unité p40 ; IL-12.p40 ; IL12A ; Il-12 A ; Il12b ; IL-12 B ; Il12p40 ; Il-12p40 ; ILN ; IMD28 ; IMD29 ; Interleukine ; Interleukine 12 ; Interleukine 12 p40 ; interleukine 12, p40 ; interleukine 12 B ; interleukine 12 B (facteur de stimulation des cellules tueuses naturelles 2, facteur de maturation des lymphocytes cytotoxiques 2, p40) ; Interleukine12 ; chaîne bêta interleukine-12 ; interleukine-12 p40 ; Chaîne interleukine-12 p40 ; sous-unité interleukine-12 p40 ; sous-unité interleukine-12 bêta ; interleukine-12p40 ; sous-unité interleukine-23 p40 ; Facteur de stimulation des cellules tueuses naturelles, sous-unité 40 kD ; chaîne de facteurs de stimulation des cellules NK 2 ; NKSF ; NKSF1 ; NKSF2 ; p40 ; RP23-388G23.1 |
| Plage de dosage | 24,58 à 6 000 pg/mL |
| Sensibilité du dosage | 24 pg/mL |
| Conjugué | Biotine |
| Type de produit | ELISA |
| Type d’échantillon | Plasma, Sérum, Surnageant |
| À utiliser avec (équipement) | Lecteur de microplaques colorimétriques |
| Identification génétique (Entrez) | Q28268 |
| Symbole de gène(s) | Il12b |
| Coefficient de variation inter-dosage | <12% |
| Afficher plus |
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.