missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Kit ELISA d’IL-12 p40 canine

Code produit. 17164789
Click to view available options
Quantité:
5 x 96 tests
96 dosages
Conditionnement:
1 pièce
96 pièces
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 17164789

Marque: Invitrogen™ EC10RBX5

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

ELISA

Canine IL-12 p40 quantitates canine IL-12 p40 in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant canine IL-12 p40.

L’IL12B (IL-12 p40) code une sous-unité d’interleukine 12, une cytokine qui agit sur les cellules tueuses naturelles et T et possède un large éventail d’activités biologiques. L’interleukine 12 est un hétérodimère lié au disulfure composé de la sous-unité de 40 kDa du récepteur cytokine, telle que codée par ce gène et d’une sous-unité de 35 kDa codée par l’IL12A. Cette cytokine est exprimée par des macrophages activés qui servent d’inducteur essentiel du développement des cellules Th1. Cette cytokine a été jugée importante pour maintenir un nombre suffisant de cellules Th1 de mémoire / effecteur pour médier la protection à long terme d’un pathogène intracellulaire. La surexpression de ce gène a été observée dans le système nerveux central des patients atteints de sclérose en plaques (SP), ce qui suggère un rôle de cette cytokine dans la pathogenèse de la maladie. Le polymorphisme promoteur de ce gène a été associé à la gravité de l’asthme atopique et non atopique chez les enfants.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Numéro d’adhésion CLMF ; CLMF p35 ; CLMF p40 ; CLMF2 ; sous-unité 40 kDa du facteur de maturation lymphocytaire cytotoxique ; il 12 ; IL12 ; sous-unité p40 de l’IL-12 ; sous-unité p35 de l’IL-12 ; Sous-unité IL-12 p40 ; IL12, sous-unité p40 ; IL-12.p40 ; IL12A ; Il-12 A ; Il12b ; IL-12 B ; Il12p40 ; Il-12p40 ; ILN ; IMD28 ; IMD29 ; Interleukine ; Interleukine 12 ; Interleukine 12 p40 ; interleukine 12, p40 ; interleukine 12 B ; interleukine 12 B (facteur de stimulation des cellules tueuses naturelles 2, facteur de maturation des lymphocytes cytotoxiques 2, p40) ; Interleukine12 ; chaîne bêta interleukine-12 ; interleukine-12 p40 ; Chaîne interleukine-12 p40 ; sous-unité interleukine-12 p40 ; sous-unité interleukine-12 bêta ; interleukine-12p40 ; sous-unité interleukine-23 p40 ; Facteur de stimulation des cellules tueuses naturelles, sous-unité 40 kD ; chaîne de facteurs de stimulation des cellules NK 2 ; NKSF ; NKSF1 ; NKSF2 ; p40 ; RP23-388G23.1
Plage de dosage 24,58 à 6 000 pg/mL
Sensibilité du dosage 24 pg/mL
Conjugué Biotine
Type de produit ELISA
Type d’échantillon Plasma, Sérum, Surnageant
À utiliser avec (équipement) Lecteur de microplaques colorimétriques
Identification génétique (Entrez) Q28268
Symbole de gène(s) Il12b
Coefficient de variation inter-dosage <12%
Coefficient de variation intra-dosage <10%
Contenus des kits Plaque à  puits pré-enduite, standard, concentré de diluant de dosage, anticorps de détection biotinylé, SAV-HRP, tampon de lavage, chromogène, solution d’arrêt, couvercles de plaques adhésives, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Marqueur ou colorant HRP
Quantité 5 x 96 tests
État réglementaire Usage exclusivement réservé à la recherche
Volume d’échantillon Sérum, 50 μl ; Plasma, 50 μl ; Surnageant, 50 μl
Conditions de stockage 2°C à 8°C
Cible IL-12 p40
Heure du test 1 h 20 min
Durée totale du dosage 4 h 45 min
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis