Learn More
Invitrogen™ Kit ELISA d’IL-2 canine
Code produit. 17174789
Click to view available options
Quantité:
5 x 96 tests
96 dosages
Conditionnement:
1 pièce
96 pièces
Code produit. 17174789
Marque: Invitrogen™ EC11RBX5
ELISA
Canine IL-2 quantitates canine IL-2 in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant canine IL-2.
L’interleukine 2 (IL-2) est une cytokine immunomodulatrice importante pour la prolifération des cellules T activées, la différenciation des cellules B, les cellules tueuses naturelles, les monocytes et les macrophages. L’IL-2 signale par le récepteur IL-2 (IL-2R), un complexe protéique hétérotrimérique dont la chaîne gamma est également partagée par l’interleukine 4 (IL-4) et l’interleukine 7 (IL-7). L’expression du gène de l’IL-2 dans les thymocytes matures est monoallélique, ce qui représente un mode de régulation inhabituel pour contrôler l’expression précise d’un seul gène. La perturbation ciblée d’un gène similaire à l’IL-2 chez la souris conduit à une maladie semblable à une colite ulcéreuse qui suggère un rôle essentiel de ce gène dans la réponse immunitaire aux stimuli antigéniques.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Numéro d’adhésion Aldesleukine ; cytokine ; H-IL-2 ; il 2 ; Il2 ; IL-2 ; ILN ; Interleukine ; interleukine 2 ; précurseur de l’interleukine 2 ; Interleukine2 ; interleukine-2 ; précurseur de l’interleukine-2 ; protéine précurseur de l’interleukine-2 ; impliquée dans la régulation de l’expansion clonale des cellules T ; lymphokine ; M-IL-2 ; POIL2 ; Interleukine 2 porcine ; facteur de croissance des cellules T ; facteur de croissance des cellules T ; TCGF
Plage de dosage 0,4 à 100 ng/mL
Sensibilité du dosage 0,4 ng/mL
Conjugué Biotine
Type de produit ELISA
Type d’échantillon Plasma, Sérum, Surnageant
À utiliser avec (équipement) Lecteur de microplaques colorimétriques
Identification génétique (Entrez) Q29416
Symbole de gène(s) IL2
Coefficient de variation inter-dosage <12%
Coefficient de variation intra-dosage <10%
Contenus des kits Plaque à  puits pré-enduite, standard, concentré de diluant de dosage, anticorps de détection biotinylé, SAV-HRP, tampon de lavage, chromogène, solution d’arrêt, couvercles de plaques adhésives, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Marqueur ou colorant HRP
Quantité 5 x 96 tests
État réglementaire Usage exclusivement réservé à la recherche
Volume d’échantillon Sérum, 50 μl ; Plasma, 50 μl ; Surnageant, 50 μl
Conditions de stockage 2°C à 8°C
Cible IL-2
Heure du test 1 h 20 min
Durée totale du dosage 4 h 45 min