Learn More
Invitrogen™ Kit ELISA d’IL-2 canine
Description
Canine IL-2 quantitates canine IL-2 in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant canine IL-2.
L’interleukine 2 (IL-2) est une cytokine immunomodulatrice importante pour la prolifération des cellules T activées, la différenciation des cellules B, les cellules tueuses naturelles, les monocytes et les macrophages. L’IL-2 signale par le récepteur IL-2 (IL-2R), un complexe protéique hétérotrimérique dont la chaîne gamma est également partagée par l’interleukine 4 (IL-4) et l’interleukine 7 (IL-7). L’expression du gène de l’IL-2 dans les thymocytes matures est monoallélique, ce qui représente un mode de régulation inhabituel pour contrôler l’expression précise d’un seul gène. La perturbation ciblée d’un gène similaire à l’IL-2 chez la souris conduit à une maladie semblable à une colite ulcéreuse qui suggère un rôle essentiel de ce gène dans la réponse immunitaire aux stimuli antigéniques.
Spécification
Spécification
| Numéro d’adhésion | Aldesleukine ; cytokine ; H-IL-2 ; il 2 ; Il2 ; IL-2 ; ILN ; Interleukine ; interleukine 2 ; précurseur de l’interleukine 2 ; Interleukine2 ; interleukine-2 ; précurseur de l’interleukine-2 ; protéine précurseur de l’interleukine-2 ; impliquée dans la régulation de l’expansion clonale des cellules T ; lymphokine ; M-IL-2 ; POIL2 ; Interleukine 2 porcine ; facteur de croissance des cellules T ; facteur de croissance des cellules T ; TCGF |
| Plage de dosage | 0,4 à 100 ng/mL |
| Sensibilité du dosage | 0,4 ng/mL |
| Conjugué | Biotine |
| Type de produit | ELISA |
| Type d’échantillon | Plasma, Sérum, Surnageant |
| À utiliser avec (équipement) | Lecteur de microplaques colorimétriques |
| Identification génétique (Entrez) | Q29416 |
| Symbole de gène(s) | IL2 |
| Coefficient de variation inter-dosage | <12% |
| Afficher plus |