Learn More
Cantharidine, Mikromol™
Code produit 18023460
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18023460 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18023460 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM2534.00
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Cantharidine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Cantharidin
CAS 56-25-7
Noms d’analytes ou de composants Cantharidin
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C10 H12 O4
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme 7-Oxabicyclo[2.2.1]heptane-2,3-dicarboxylic anhydride, 2,3-dimethyl-, Cantharidin, 1,2-Dimethyl-3,6-epoxyperhydrophthalic anhydride, Canthacur, Cantharides camphor, Cantharidine, Cantharone, Hexahydro-3a,7a-dimethyl-4,7-epoxyisobenzofuran-1,3-dione, Kantaridin, NSC 61805, exo-1,2-cis-Dimethyl-3,6-epoxyhexahydrophthalic anhydride, 4,7-Epoxyisobenzofuran-1,3-dione, hexahydro-3a,7a-dimethyl-, (3aalpha,4beta,7beta,7aalpha)-
Formule InChI InChI=1S/C10H12O4/c1-9-5-3-4-6(13-5)10(9,2)8(12)14-7(9)11/h5-6H,3-4H2,1-2H3/t5-,6+,9+,10-
SMILES C[C@@]12[C@H]3CC[C@H](O3)[C@]1(C)C(=O)OC2=O
Nom IUPAC (3aα ,4β ,7β ,7aα)-Hexahydro-3a,7a-diméthyl-4,7-époxyisobenzofuran-1,3-dione
Poids moléculaire (g/mol) 196.2
Quantité 100 mg
Poids de la formule 196,0736 g/mol