Learn More
Canthaxanthine 10 μg/mL dans l'acétonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Code produit 30328616
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30328616 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30328616 Fournisseur Dr. Ehrenstorfer Code fournisseur DREA10947000AL10
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Découvrez les documents de référence certifiés du Dr Ehrenstorfer : Disponibles sous de multiples formats, y compris des mélanges réglementaires multicomposants, ces solutions vous permettent de réaliser des analyses alimentaires et environnementales de qualité traçable et certifiée ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Canthaxanthin
CAS 514-78-3
Noms d’analytes ou de composants Canthaxanthin
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C40 H52 O2
Concentration 10 μg/ml
Certifications/Conformité ISO/CEI 17025
Synonyme β,β-Carotene-4,4'-dione, β-Carotene-4,4'-dione (6CI), β-Carotene-4,4'-dione, all-trans- (8CI), 4,4'-Diketo-β-carotene, 4,4'-Dioxo-β-carotene, C.I. 40850, C.I. Food Orange 8, Canthaxanthin, Canthaxanthine, Carophyll red, E 161g, Food Orange 8, Lucantin Red, NSC 374110, Roxanthin Red 10, all-trans-Canthaxanthin
Formule InChI InChI=1S/C40H52O2/c1-29(17-13-19-31(3)21-23-35-33(5)37(41)25-27-39(35,7)8)15-11-12-16-30(2)18-14-20-32(4)22-24-36-34(6)38(42)26-28-40(36,9)10/h11-24H,25-28H2,1-10H3/b12-11+,17-13+,18-14+,23-21+,24-22+,29-15+,30-16+,31-19+,32-20+
SMILES C\C(=C/C=C/C=C(\C)/C=C/C=C(\C)/C=C/C1=C(C)C(=O)CCC1(C)C)\C=C\C=C(/C)\C=C\C2=C(C)C(=O)CCC2(C)C
Nom IUPAC 2,4,4-trimetil-3-[(1E,3E,5E,7E,9E,11E,13E,15E,17E)-3,7,12,16-tetrametil-18-(2,6,6-trimetil-3-oxociclohexen-1-il)octadeca-1,3,5,7,9,11,13,15,17-nonaenil]ciclohex-2-en-1-ona
Solvent or Matrix Acétonitrile
Poids moléculaire (g/mol) 564.84
Quantité 1 mL
Poids de la formule 564,3967 g/mol