Learn More
SPEX™ Tapis de scellage Cap-Mat pour plaque à puits carrés
Tous les produits SPEX Certiprep Produits
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Plaque de titration à 96 puits, 2 200
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Scelle hermétiquement les puits des plaques de microtitration
- Évite les renversements la contamination de puits à puits
- En caoutchouc de silicone robuste
- Peut être stérilisé et réutilisé
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (équipement) | Plaque de titration à 96 puits, 2 200 |
| Matériau | Caoutchouc de silicone |