Learn More
Capécitabine, Mikromol™
Code produit 18013700
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
18013700 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18013700 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0992.00
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Capécitabine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Capecitabine
CAS 154361-50-9
Noms d’analytes ou de composants Capecitabine
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C15 H22 F N3 O6
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme Capecitabine
Formule InChI InChI=1S/C15H22FN3O6/c1-3-4-5-6-24-15(23)18-12-9(16)7-19(14(22)17-12)13-11(21)10(20)8(2)25-13/h7-8,10-11,13,20-21H,3-6H2,1-2H3,(H,17,18,22,23)/t8-,10-,11-,13-/m1/s1
SMILES CCCCCOC(=O)NC1=NC(=O)N(C=C1F)[C@@H]2O[C@H](C)[C@@H](O)[C@H]2O
Nom IUPAC pentyl N-[1-[(2R,3R,4S,5R)-3,4-dihydroxy-5-méthyloxolan-2-yl]-5-fluoro-2-oxopyrimid-4-yl]carbamate
Poids moléculaire (g/mol) 359.35
Quantité 100 mg
Poids de la formule 359.1493 g/mol