Learn More
SCAT Connecteurs pour HPLC
Tous les produits SCAT Europe Produits
Click to view available options
Diamètre (métrique):
1,6 mm, 2,3 mm, 3,2 mm
Description
Les connecteurs SCAT™ sont disponibles dans les versions suivantes :
- Connecteurs coniques
- Connecteurs en Y
- Connecteurs de tubes
- Connecteurs capillaires
Spécification
Spécification
| Diamètre (métrique) | 1,6 mm, 2,3 mm, 3,2 mm |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Matériau | PTFE |
| À utiliser avec | Capillaires standard |
| À utiliser avec (application) | Systèmes HPLC/UHPLC |
| Couleur | Blanc |
| Type de produit | Connecteur capillaire |