Learn More
Hirschmann™ Tubes capillaires, ouvertures aux deux extrémités
Click to view available options
Longueur (métrique):
70 mm
75 mm
80 mm
80 mm
90 mm
100 mm
100 mm
120 mm
120 mm
150 mm
150 mm
Diamètre (métrique) externe:
1 mm
1 mm
1,35 mm
1,55 mm
2,35 mm
Conditionnement:
1000 pièces
250 pièces
Description
- Ouvertures aux deux extrémités
- Disponible dans une large gamme de diamètres / longueurs
Spécification
Spécification
| Diamètre (métrique) interne | 1,55 mm |
| Diamètre (métrique) externe | 2,35 mm |
| Type de tubulure | Ouvertures aux deux extrémités |
| Longueur (métrique) | 80 mm |
| Type | Tube capillaire |