Learn More
Hirschmann™ Tubes capillaires, ouvertures aux deux extrémités
Code produit. 13280480
Click to view available options
Longueur (métrique):
70 mm
75 mm
80 mm
80 mm
90 mm
100 mm
100 mm
120 mm
120 mm
150 mm
150 mm
Diamètre (métrique) externe:
1 mm
1 mm
1,35 mm
1,55 mm
2,35 mm
Conditionnement:
1000 pièces
250 pièces
Code produit. 13280480
Marque: Hirschmann™ 9201375
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Excellents pour manipuler de petits échantillons en laboratoire. Les tubes capillaires Hirschmann Instruments™ à deux extrémités ouvertes peuvent être utilisés dans un large éventail d’applications scientifiques et médicales.
  • Ouvertures aux deux extrémités
  • Disponible dans une large gamme de diamètres / longueurs
Spécification
Diamètre (métrique) interne 0,95 mm
Diamètre (métrique) externe 1,35 mm
Type de tubulure Ouvertures aux deux extrémités
Longueur (métrique) 75 mm
Type Tube capillaire