Learn More
Fisherbrand™ Tube capillaire
Code produit. 11877653 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Système d’électrophorèse sur gel verticale 2D
Conditionnement:
10 pièces
Code produit. 11877653
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Accessoire à utiliser avec les systèmes d’électrophorèse sur gel verticale 2D.
  • Dimensions : 75 x 1 mm (L x dia. int.)
Spécification
À utiliser avec (équipement) Système d’électrophorèse sur gel verticale 2D
Type Tube capillaire
Longueur (métrique) 75 mm
Diamètre (métrique) intérieur 1 mm