Learn More
Hirschmann™ Tubes capillaires pour la détermination du point de fusion, une extrémité fermée
Click to view available options
Longueur (métrique):
10 mm
70 mm
75 mm
75 mm
80 mm
80 mm
90 mm
90 mm
100 mm
120 mm
150 mm
150 mm
Diamètre (métrique) externe:
1 mm
1,35 mm
1,55 mm
1,75 mm
2,35 mm
Conditionnement:
1000 pièces
Description
- Tubes capillaires
- Disponibles en plusieurs diamètres / longueurs
Spécification
Spécification
| Diamètre (métrique) interne | 0,95 mm |
| Diamètre (métrique) externe | 1,35 mm |
| À utiliser avec (application) | Détermination du point de fusion |
| Type de tubulure | Une extrémité fermée |
| Longueur (métrique) | 80 mm |
| Type | Tube capillaire |