Learn More
Hirschmann™ Tubes capillaires, ouvertures aux deux extrémités
Click to view available options
Longueur (métrique) du tube:
60 mm
70 mm
75 mm
80 mm
90 mm
100 mm
120 mm
120 mm
150 mm
Diamètre (métrique) interne:
0,95 mm
1,15 mm
1,30 mm
1,55 mm
Conditionnement:
1000 pièces
Description
- Ouvertures aux deux extrémités
- Disponible dans une large gamme de diamètres / longueurs
Spécification
Spécification
| Type de produit | Tubes capillaires, ouvertures aux deux extrémités |
| Diamètre (métrique) interne | 0,95 mm |
| Longueur (métrique) du tube | 60 mm |
| Quantité | 10 x 100/Pk. |