Learn More
Hirschmann™ Tubes capillaires pour la détermination du point de fusion, une extrémité fermée
Code produit. 10009750
Click to view available options
Longueur (métrique) du tube:
60 mm
70 mm
75 mm
80 mm
90 mm
100 mm
120 mm
150 mm
Diamètre (métrique) interne:
0,80 mm
0,95 mm
1,15 mm
1,30 mm
1,55 mm
Conditionnement:
1000 pièces
Code produit. 10009750
Marque: Hirschmann™ 9211710
Excellents pour l’analyse du point de fusion en laboratoire
  • Tubes capillaires
  • Une extrémité fermée
  • Disponible dans une large gamme de diamètres / longueurs
Spécification
Type de produit Tube de détermination du point de fusion, une extrémité fermée
Diamètre (métrique) interne 1,30 mm
Longueur (métrique) du tube 100 mm
Quantité 10 x 100/Pk.