Learn More
Thermo Scientific™ Thermo Scientific™ 10 mL and 12 mL Screw Top Transport Tubes and Caps
GREENER_CHOICE
Code produit. 17175311
Click to view available options
Volume (métrique):
10 mL
12 mL
90 ml
118 ml
Type de bouchon:
Bouchon rabattable
Bouchon à vis
Bouchon à vis (fermé sur le dessus)
Non inclus
Couleur:
Ambré
Naturel
Transparent
Couleur de bouchon:
Blanc
Bleu
Jaune
Non inclus
Rouge
Transparent
Vert
Conditionnement:
1000 pièces
2000 pièces
250 pièces
400 pièces
Code produit. 17175311
Marque: Thermo Scientific™ S40303
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Choose 10 mL and 12 mL screw top tubes for sample collection and transport. The tubes are manufactured from a food grade polypropylene resin for visual clarity and sample security.
Thermo Scientific™ 0 mL and 12 mL Screw Top Transport Tubes are made from virgin, clarified polypropylene resin for visual clarity and sample security.
Caractéristiques :
  • Sur pieds
  • Tubes non stériles
10 ml :
  • Graduations par incréments de 1 jusqu’à 8 ml
  • 0,59 de dia. ext. x 3,38 po de L (15 x 86 mm)
  • Fond rond avec jupe
  • Application principale : transport de sérum
12 ml :
  • Lignes de remplissage gravées à 5 ml et 8 ml
  • 0,59 de dia. ext. x 3,77 po de L (15 x 96 mm)
  • Fond conique avec jupe
  • Disponible en ambré pour les échantillons photosensibles
  • Pour le transport général
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur de bouchon Vert
Couleur Transparent
Diamètre (métrique) externe 15 mm
Matériau PP
Stérilité Non stérile
Volume (métrique) 10 mL
Nbre par carton 2000/Cs.
Matériau du bouchon Polyéthylène
Type de bouchon Bouchon à vis (fermé sur le dessus)
Hauteur (métrique) 86 mm
Type Flacon