Learn More
Thermo Scientific™ Flacon Capitol Vial 40 ml
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Naturel
Type:
Bouchon à clipser du récipient
Récipient en PP
Conditionnement:
2500 pièces
500 pièces
Description
Le flacon de 40 ml de Thermo Scientific™ Capitol avec bouchon à clipser est idéal pour le stockage des petites pièces, des fournitures de bureau et du matériel d’emballage général.
Caractéristiques :
- Polypropylène de qualité alimentaire 100 % approuvé par la FDA
- Le bouchon à clipser à ajustement serré sécurise le récipient
- Le récipient et les bouchons à clipser sont vendus séparément
- Flacon translucide pour une visibilité facile du contenu
- Stérile
- Flacon de 1,1 de dia. int. x 3,14 po de L (28 x 80 mm)
Spécification
Spécification
| Description | Récipient de 40 ml |
| Diamètre (métrique) interne | 28 mm |
| Couleur | Naturel |
| Stérilité | Non stérile |
| Volume (métrique) | 40 ml |
| Nbre par carton | 500 |
| Volume (impérial) | 1,35 oz. |
| Matériau du bouchon | Polypropylène |
| Type de bouchon | À sertir |
| Hauteur (métrique) | 80 mm |
| Afficher plus |