Learn More
Thermo Scientific™ Récipients Capitol Vial avec bouchon de chaîne de contrôle
Description
Les portoirs Thermo Scientific™ Capitol Vial avec bouchon de chaîne de contrôle sont dotés d’une fermeture de sécurité à sens unique et irréversible qui sécurise le récipient une fois qu’il est fermé.
Caractéristiques :
- Polypropylène de qualité alimentaire 100 % approuvé par la FDA
- Structure stérile, étanche et anti-fuite avec couvercle à charnière permanent
- Récipients sans épaulement ni garniture
- Pour l’ouvrir après utilisation, il suffit de couper la fermeture de sécurité avec des ciseaux
- Idéal pour le transport et le stockage de matériaux et d’échantillons sensibles
Spécification
Spécification
| Description | 1,5 oz (45 ml) ; naturel ; bouchon à chaîne de contrôle |
| Diamètre (métrique) interne | 28 mm |
| Couleur | Naturel |
| Matériau | PP |
| Stérilité | Non stérile |
| Volume (métrique) | 45 mL |
| Nbre par carton | 600 |
| Volume (impérial) | 1,5 oz. |
| Type de bouchon | Chaîne de contrôle, couvercle à charnière |
| Hauteur (métrique) | 84 mm |
| Afficher plus |
Période de garantie limitée : sous réserve de l’ensemble des conditions et des exclusions de garantie prévues par nos conditions générales de vente, ce produit est garanti pendant quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d’expédition du produit. Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.