Learn More
Thermo Scientific™ Récipients Capitol Vial avec bouchon de chaîne de contrôle
GREENER_CHOICE
Code produit. 15698558
Click to view available options
Volume (métrique):
45 mL
89 ml
296 ml
Volume (impérial):
1,5 oz.
3 oz
10 oz
Couleur:
Naturel
Noir
Conditionnement:
100 pièces
400 pièces
600 pièces
Code produit. 15698558
Marque: Thermo Scientific™ 10CCCL
Il en reste null
Ajouter au panier
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Les récipients Thermo Scientific™ Capitol Vial avec bouchon de chaîne de contrôle sont dotés d’une fermeture sécurisée à sens unique et irréversible qui bloque le récipient une fois qu’il est fermé.
Les portoirs Thermo Scientific™ Capitol Vial avec bouchon de chaîne de contrôle sont dotés d’une fermeture de sécurité à sens unique et irréversible qui sécurise le récipient une fois qu’il est fermé.
Caractéristiques :
  • Polypropylène de qualité alimentaire 100 % approuvé par la FDA
  • Structure stérile, étanche et anti-fuite avec couvercle à charnière permanent
  • Récipients sans épaulement ni garniture
  • Pour l’ouvrir après utilisation, il suffit de couper la fermeture de sécurité avec des ciseaux
  • Idéal pour le transport et le stockage de matériaux et d’échantillons sensibles
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Description 10 oz (296 ml) ; naturel ; bouchon à chaîne de contrôle
Diamètre (métrique) interne 62 mm
Couleur Naturel
Matériau PP
Stérilité Non stérile
Volume (métrique) 296 ml
Nbre par carton 100
Volume (impérial) 10 oz
Type de bouchon Chaîne de contrôle, couvercle à charnière
Hauteur (métrique) 120 mm
Certifications/Conformité Certificat d’analyse (COA), certificat de conformité (COC)
Type Récipient en PP
Show More Show Less
Période de garantie limitée : sous réserve de l’ensemble des conditions et des exclusions de garantie prévues par nos conditions générales de vente, ce produit est garanti pendant quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d’expédition du produit. Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.