Learn More
Thermo Scientific™ Flacons Capitol Vial avec bouchon rabattable et joint de verrouillage, 1.5 oz, coloris naturel
Description
Les flacons Thermo Scientific™ Capitol Vial avec bouchon rabattable et joint de verrouillage ressemblent aux flacons à bouchon rabattable standard, mais ils sont dotés d’une languette de verrouillage en plus.
Caractéristiques :
- Conviennent parfaitement au prélèvement, transport et stockage d’une grande variété de liquides et solides
- Polypropylène de qualité alimentaire 100 % approuvé par la FDA
- Aseptique, étanche et anti-fuite
- bouchon à charnière fixe pour faciliter l’ouverture d’une seule main
- non stériles
- Disponibles dans des capacités allant de 45 à 296 ml (1,5 à 10 oz)
Recommandé dans les cas suivants :
À utiliser pour l’analyse des aliments et des boissons, les applications vétérinaires, l’échantillonnage prélevé sur le terrain, le conditionnement et le stockage général.
Spécification
Spécification
| Description | 1.5 oz ; Joint de verrouillage ; Naturel |
| Diamètre (métrique) interne | 28 mm |
| Couleur | Transparent |
| Matériau | PP |
| Stérilité | Non stérile |
| Volume (métrique) | 45 mL |
| Nbre par carton | 600 |
| Volume (impérial) | 1.5 oz |
| Type de bouchon | Joint de verrouillage, à charnière |
| Hauteur (métrique) | 84 mm |
| Afficher plus |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : Toute restriction applicable à l’acheteur et relative à l’utilisation du ou des produit(s) uniquement à des fins de recherche interne ne s’applique pas au(x) produit(s) présent(s) sur les pages Web associées à la présente déclaration.