Learn More
Thermo Scientific™ Flacons Capitol Vial à couvercle à charnière, en polypropylène
GREENER_CHOICE
Code produit. p-4526598
Click to view available options
Couleur:
Argent
Blanc
Bleu ciel
Bleu roi
Evergreen
Frego Red
Jaune
Marron clair
Naturel
Noir
Or
Orange clair
Orange foncé
Rose
Rouge clair
Turquoise
Vert citron
Vin
Violet
Modèle:
Bas profil, à col large
Couvercle à rebord
Haut profil
Profil bas
Profil haut
Profil élevé avec zone d’écriture
Zone d’écriture
Étalon
Volume (impérial):
1,5 oz
1,5 oz.
2,0 oz.
2,0 oz.
200 ml (2,0 oz)
2,0 oz
2,0 oz
2,5 oz.
2,5 oz
3 oz.
3 oz
4 oz.
4 oz
5 oz
8 oz
Conditionnement:
100 pièces
150 pièces
175 pièces
240 pièces
250 pièces
400 pièces
600 pièces
Code produit. 15678578
Marque: Thermo Scientific™ O385
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les flacons Thermo Scientific™ Capitol Vial avec bouchon rabattable en polypropylène sont parfaits pour le stockage et le conditionnement d’une variété de liquides et de solides.
Les flacons Thermo Scientific™ Capitol Vial avec bouchon rabattable en polypropylène sont parfaits pour le stockage et le conditionnement d’une grande variété de liquides et de solides.
  • Polypropylène de qualité alimentaire 100 % approuvé par la FDA
  • Structure aseptique, étanche et anti-fuite
  • Couvercle à charnière permanent qui permet l’ouverture facile et d’une seule main du flacon
  • Récipients sans épaulement ni garniture
  • Disponible dans des capacités allant de 74 à 250 ml (2,5 à 8 oz)
Recommandé dans les cas suivants :
stockage de biomatériaux, transport de biopsie, stockage d’ADN, analyse de produits laitiers, conditionnement de produits de diagnostic, échantillonnage environnemental, analyse de l’eau
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description 90 ml (3 oz) ; avec couvercle à rebord
Diamètre (métrique) interne 33 mm
Couleur Naturel
Matériau PP
Stérilité Non stérile
Volume (métrique) 90 mL
Nbre par carton 400
Modèle Couvercle à rebord
Volume (impérial) 3 oz
Type de bouchon Bouchon rabattable
Hauteur (métrique) 95 mm
Type Récipient en PP
Afficher plus Afficher moins
Période de garantie limitée : sous réserve de l’ensemble des conditions et des exclusions de garantie prévues par nos conditions générales de vente, ce produit est garanti pendant quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d’expédition du produit. Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.