Learn More
Thermo Scientific™ Urinalysis Sample Tubes
Click to view available options
Couleur:
Ambré
Transparent
Conditionnement:
1000 pièces
Description
Collect, transport and stabilize urine specimens for up to 72 hours with Thermo Scientific™ Urinalysis Sample Tubes.
Caractéristiques :
- Les tubes possèdent un fond conique avec une base autonome à jupe
- La tablette de conservateur exclusive préserve les échantillons d’urine
- En PP vierge, pour une grande translucidité
- Des tubes ambrés sont disponibles pour les échantillons photosensibles
Informations de commande :
Boîte de 1 000
Inclut :
Tablette de conservateur exclusive, tube de transport de 12 ml, bouchon à vis jaune, repère de ligne de remplissage.
Spécification
Spécification
| Couleur de bouchon | Jaune |
| Description | Système de transport de flacons d’analyse d’urine de 12 ml avec tubes transparents |
| Couleur | Transparent |
| Diamètre (métrique) externe | 15 mm |
| Matériau | PP |
| Stérilité | Non stérile |
| Volume (métrique) | 12 mL |
| Nbre par carton | 1000 |
| Matériau du bouchon | Polyéthylène |
| Type de bouchon | Bouchon à vis |
| Afficher plus |