Learn More
Thermo Scientific™ Urinalysis Sample Tubes
GREENER_CHOICE
Code produit. 17135321
Click to view available options
Couleur:
Ambré
Transparent
Conditionnement:
1000 pièces
Code produit. 17135321
Marque: Thermo Scientific™ S40824
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Collect and stabilize urine specimens for up to 72 hours with Capitol Vial Urinalysis Sample Tubes.
Collect, transport and stabilize urine specimens for up to 72 hours with Thermo Scientific™ Urinalysis Sample Tubes.
Caractéristiques :
  • Les tubes possèdent un fond conique avec une base autonome à jupe
  • La tablette de conservateur exclusive préserve les échantillons d’urine
  • En PP vierge, pour une grande translucidité
  • Des tubes ambrés sont disponibles pour les échantillons photosensibles
Informations de commande :
Boîte de 1 000
Inclut :
Tablette de conservateur exclusive, tube de transport de 12 ml, bouchon à vis jaune, repère de ligne de remplissage.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur de bouchon Jaune
Description Système de transport d’urine Urinalysis de 12 ml avec tubes couleur ambre
Couleur Ambré
Diamètre (métrique) externe 15 mm
Matériau PP
Stérilité Non stérile
Volume (métrique) 12 mL
Nbre par carton 1000
Matériau du bouchon Polyéthylène
Type de bouchon Bouchon à vis
Hauteur (métrique) 96 mm
Type Tube à échantillons
Conservateur Oui