Learn More
Thermo Scientific™ Flacons Capitol Vial de transport et de prélèvement d’échantillons vétérinaires, PP, 0.37 oz (11 ml)
Description
Fabriqués en PP, les flacons Thermo Scientific™ Capitol Vial de transport et de prélèvement d’échantillons vétérinaires sont translucides pour une bonne visibilité.
Caractéristiques :
- Utilisés couramment pour le contrôle des infections de la mammite et le prélèvement d’échantillons vétérinaires
- Prélevez et transportez des biopsies, des échantillons d’urine et de sang
Spécification
Spécification
| Description | PP haute transparence ; 0,44 oz (13 ml) ; 500/boîte |
| Diamètre (métrique) interne | 14 mm |
| Matériau | En PP haute pureté |
| Stérilité | Non stérile |
| Volume (métrique) | 13 ml |
| À utiliser avec (application) | Échantillons vétérinaires |
| Nbre par carton | 500 |
| Volume (impérial) | 0.44 oz |
| Type de bouchon | Bouchon rabattable |
| Hauteur (métrique) | 95 mm |
| Afficher plus |
Période de garantie limitée : sous réserve de l’ensemble des conditions et exclusions de garantie prévues par nos conditions générales de vente, ce produit est garanti pendant quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d’expédition du produit. Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : Toute restriction applicable à l’acheteur et relative à l’utilisation du ou des produit(s) uniquement à des fins de recherche interne ne s’applique pas au(x) produit(s) présent(s) sur les pages Web associées à la présente déclaration.