Learn More
Thermo Scientific™ Flacons Capitol Vial à couvercle, col large et charnière
GREENER_CHOICE
Code produit. 17175281
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Naturel
Type de bouchon:
Bouchon rabattable
Bouchon rabattable, inviolable
Comprend:
Bande de température à double échelle
Flacon et bouchon uniquement
Étiquette et bande de température à double échelle
Type:
Flacon
Récipient à échantillons
Conditionnement:
400 pièces
Code produit. 17175281
Marque: Thermo Scientific™ 10143TV
Only null left
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Norme proposée par l’industrie pour le prélèvement et le transport d’urine, les flacons à col large avec bouchon rabattable Thermo Scientific™ Capitol Vial sont en résine 100 % polypropylène.
Norme proposée par l’industrie pour le prélèvement et le transport d’urine, les flacons à col large avec bouchon rabattable Thermo Scientific™ Capitol Vial sont en résine 100 % polypropylène.
  • Flacons étanches et caractéristiques d’adhérence testées pour les principaux stupéfiants dépistés (cannabis et cocaïne).
  • En résine 100 % PP
  • Pendant le transport et le stockage, le polypropylène empêche la liaison des médicaments aux parois du récipient afin d’assurer des résultats d’essai optimaux
  • Les couvercles sont fixés au récipient via une charnière permanente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Description Flacon à bouchon rabattable de 90 ml, valve double, blanc
Couleur Blanc
Diamètre (métrique) externe 48 mm
Matériau PP
Stérilité Non stérile
Volume (métrique) 90 mL
Comprend Flacon et bouchon uniquement
Modèle Twin Valve
Volume (impérial) 3 oz.
Type de bouchon Bouchon rabattable
Hauteur (métrique) 52 mm
Quantité 400 Cs.
Type Récipient à échantillons