missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Capivasertib, MedChemExpress

Code produit. 16402617
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 16402617

Marque: Medchem Express HY15431

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

MedChemExpress Capivasertib (AZD5363) is an orally active and potent pan-AKT kinase inhibitor with IC50 of 3, 7 and 7 nM for Akt1,Akt2 and Akt3, respectively.

Capivasertib (AZD5363) is an orally active and potent pan-AKT kinase inhibitor with IC50 of 3, 7 and 7 nM for Akt1,Akt2 and Akt3, respectively.

Spécification

Nom chimique ou matériau Capivasertib
CAS 1143532-39-1
Couleur Off-White
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C21H25ClN6O2
Quantité 50 mg
Synonyme AZD5363
Informations sur la solubilité DMSO : 125 mg/mL (291.43 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1(N)CCN(C2=C3C(NC=C3)=NC=N2)CC1)N[C@H](C4=CC=C(Cl)C=C4)CCO
Poids moléculaire (g/mol) 428.92
Poids de la formule 428.92
Pourcentage de pureté 95.09%
Qualité Research
Forme physique Powder
À utiliser avec (application) Cancer-Kinase/protease
Afficher plus Afficher moins

Research purposes only

Correction du contenu d'un produit

Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis