Learn More
Capivasertib, MedChemExpress
Code produit. p-200096128
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Code produit. 16469097
Marque: Medchem Express HY15431
MedChemExpress Capivasertib (AZD5363) is an orally active and potent pan-AKT kinase inhibitor with IC50 of 3, 7 and 7 nM for Akt1,Akt2 and Akt3, respectively.
Capivasertib (AZD5363) is an orally active and potent pan-AKT kinase inhibitor with IC50 of 3, 7 and 7 nM for Akt1,Akt2 and Akt3, respectively.
Spécification
Nom chimique ou matériau Capivasertib
CAS 1143532-39-1
Couleur Off-White
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C21H25ClN6O2
Quantité 5 mg
Synonyme AZD5363
Informations sur la solubilité DMSO : 125 mg/mL (291.43 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1(N)CCN(C2=C3C(NC=C3)=NC=N2)CC1)N[C@H](C4=CC=C(Cl)C=C4)CCO
Poids moléculaire (g/mol) 428.92
Poids de la formule 428.92
Pourcentage de pureté 95.09%
Qualité Research
Forme physique Powder
À utiliser avec (application) Cancer-Kinase/protease
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.