Learn More
MP Biomedicals™ Capreomycin Sulfate, MP Biomedicals™
Code produit. 11439071 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
Code produit. 11439071
Marque: MP Biomedicals™ 0215492491
Actuellement indisponible: Nous n'avons aucune information sur la future disponibilité de ce produit.
Voir les produits de remplacement
Often grouped with aminoglycosides. Capreomycin Sulfate, MP Biomedicals is a cyclic peptide antibiotic. This second line antibiotic binds across the ribosomal interface involving 23S rRNA helix 69 (H69) and 16S rRNA helix 44 (h44).
Capreomycin is used to study multidrug-resistant tuberculosis. It is also used to study bacterial ribosomal subunit interactions and translocation processes during protein synthesis.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
CAS 1405-37-4
Contenu et stockage -20°C
Format Poudre
À utiliser avec (application) Capreomycin is a second line antibiotic and is used to study multidrug-resistant tuberculosis. Capreomycin sulfate is used to study bacterial ribosomal subunit interactions and translocation processes during protein synthesis.
Poids moléculaire 750.79
Quantité 1 g
Source Streptomyces capreolus
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Capreomycin Sulfate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1A
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H360-Peut nuire à la fertilité ou au foetus.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
  • P405-Garder sous clef.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Capreomycin Sulfate