Learn More
ε-Caprolactam, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10207313 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
100 g
250 g
1 kg
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
100g
250g
Code produit. 10207313
Marque: Thermo Scientific Acros 108232500
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 105-60-2 | C6H11NO | 113.16 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 105-60-2
Formule moléculaire C6H11NO
Poids moléculaire (g/mol) 113.16
Numéro MDL MFCD00006936
Clé InChI JBKVHLHDHHXQEQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme epsilon-caprolactam, caprolactam, 6-caprolactam, 2-oxohexamethylenimine, aminocaproic lactam, 2-azacycloheptanone, hexahydro-2h-azepin-2-one, 2h-azepin-2-one, hexahydro, 6-hexanelactam, hexanolactam
CID PubChem 7768
ChEBI CHEBI:28579
Nom IUPAC Azepan-2-un
SMILES C1CCC(=O)NCC1
Spécification
Nom chimique ou matériau ε-Caprolactam
Point de fusion 68°C to 71°C
Couleur Blanc
Point d’ébullition 268°C
Point d’éclair 152°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99% min. (GC)
Conditionnement Flacon en plastique
Quantité 250 g
Beilstein 21, V,6, 444
Fieser 09,316
Merck Index 15, 1763
Informations sur la solubilité Solubility in water: 4560g/L (20°C). Other solubilities: freely soluble in methanol,dimethylformamide,,ethanol,ether and tetrahydrofurfuryl alcohol,soluble in chlorinated hydrocarbons,cyclohexene,petroleum fractions,chloroform,benzene
Viscosité 8.52 mPa.s (80°C)
Poids de la formule 113.16
Pourcentage de pureté 99+%
Forme physique Cristaux ou flocons
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • e-Caprolactam
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.