Learn More
Capromorelin Tartrate, MedChemExpress
Code produit. 16486388
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
2 mg
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Code produit. 16486388
Marque: Medchem Express HY15243
MedChemExpress Capromorelin Tartrate is an orally active, potent growth hormone secretagogue receptor (GHSR) agonist, with Ki of 7 nM for hGHS-R1a.
Capromorelin Tartrate is an orally active, potent growth hormone secretagogue receptor (GHSR) agonist, with Ki of 7 nM for hGHS-R1a.
Spécification
Nom chimique ou matériau Capromorelin Tartrate
CAS 193273-69-7
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C32H41N5O10
Quantité 10 mg
Synonyme CP 424391-18
Informations sur la solubilité H2O : 100 mg/mL (152.51 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 100 mg/mL (152.51 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C([C@@H]([C@@H](O)C(O)=O)O)O.CC(C)(N)C(N[C@H](COCC1=CC=CC=C1)C(N(C[C@]23CC4=CC=CC=C4)CCC2=NN(C)C3=O)=O)=O
Poids moléculaire (g/mol) 655.7
Poids de la formule 655.7
Pourcentage de pureté 98.09%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Neuroscience-Neuromodulation
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.